Learn More
Sodium hypophosphite monohydrate, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
50 kg
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium hypophosphite monohydrate |
Nota nome | Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% |
CAS max % | 100.0000% |
Quantità | 50 kg |
Formula lineare | NH4F |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 105.99 |
Percent Purity | >99% |
Grado | puriss. p.a. |
Imballaggio | Fiberboard Box |