Learn More
Sodium hypophosphite monohydrate, Thermo Scientific Chemicals
35.50€ - 101.00€
Specifica
CAS | 10039-56-2 |
---|---|
Forma fisica | Solid |
Formula molecolare | NaH{2}PO{2}^.H{2}O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11307707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014104.30 |
250 g |
35.50€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11317707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014104.A1 |
1 kg |
101.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sodium hypophosphite monohydrate is used for electroless nickel plating agent and water treatment agent. It is also used in petroleum fields. Further, it is used as a food additive. In addition, it reduces nickel ions in solution to metallic nickel on metal substrates as well as on plastic substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
10039-56-2 | |
Solid | |
NaH{2}PO{2}^.H{2}O |