Learn More
Sodium iodide, 99+%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10689253
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-82-5
Formula molecolare INa
Molecular Weight (g/mol) 149.89
Numero MDL MFCD00003532
InChI Key FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC Name sodium;iodide
SMILES [Na+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1300.0°C
Materiale o nome chimico Sodium iodide
Punto di fusione 661.0°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99% min. (on dried substance) (Argentometry)
Formula lineare NaI
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86
Indice di Merck 15,8765
Informazioni di solubilità Solubility in water: 184g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and acetone
Peso formulazione 149.89
Percent Purity ≥99%
Grado Pure
Perdita all'essiccatura 3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.66
Densità 3.6600g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.