Learn More
Sodium mercury amalgam, ca. 5% sodium, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10628984
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium mercury amalgam
Colore Gray
CAS 11110-52-4
Formula molecolare HgNa
Numero MDL MFCD00210362
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 8713
Sinonimo sodium amalgam, sodium mercury amalgam, sodium mercury, sodium-amalgam, mercury sodium, sodium mercury amalgam, beads, na 10 %, sodium mercury amalgam, beads trace metals basis, na 5 %, sodium mercury amalgam, beads trace metals basis, na 20 %
InChI Key MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na].[Hg]
IUPAC Name mercury;sodium
Molecular Weight (g/mol) 223.582
PubChem CID 9837419
Imballaggio Glass bottle
Forma Chunk
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium mercury amalgam, ca. 5% sodium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H330-Letale se inalato.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.