Learn More
Sodium Metabisulfite, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Descrizione
Sodium Metabisulfite, Certified AR for Analysis
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 150°C |
Colore | White |
pH | 4 to 6 |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 190.1g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |