Learn More
Sodium metaborate tetrahydrate, 98%
Codice prodotto. 11409393
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
500g
Codice prodotto. 11409393
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11803.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10555-76-7
Formula molecolare BH8NaO6
Molecular Weight (g/mol) 137.86
Numero MDL MFCD00149205
InChI Key JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
IUPAC Name sodium;oxido(oxo)borane;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metaborate tetrahydrate
Punto di fusione ∽53°C (decomposition)
Quantità 500 g
Peso formulazione 137.86 (65.80 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Odorless
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metaborate tetrahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium metaborate tetrahydrate