Learn More
Sodium methoxide, pure, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Codice prodotto. 10357853 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
25mL
Codice prodotto. 10357853
Marca: Thermo Scientific Acros 168600100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-41-4, 67-56-1
Formula molecolare CH3NaO
Molecular Weight (g/mol) 54.02
Numero MDL MFCD00012179
InChI Key WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC Name sodium;methanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium methoxide
Nota nome 30 wt% Solution in Methanol
Punto di fusione 1.0°C to 5.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 93.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare CH3ONa
Indice di rifrazione 1.3701
Quantità 10 L
Beilstein 01,28
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Indice di Merck 15,8775
Gravità specifica 0.97
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol
Viscosità 68 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 54.02
Grado Pure
Forma fisica Liquid