Learn More
Sodium methoxide, pure, anhydrous powder
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium methoxide |
| Alcalinità | total alkalinity (as NaOCH3):> 99% |
| Punto di fusione | 126.0°C |
| Colore | White-Yellow |
| Densità | 0.8 |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Formula lineare | CH3ONa |
| Quantità | 2.5 kg |
| Numero UN | 1431 |
| Beilstein | 01, 280 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium methoxide, anhydrous powder
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sostanza autoriscaldante Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H228-Solido infiammabile.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.