Learn More
Sodium Molybdate, Dihydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
603.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Sodium Molybdate |
Nota nome | Dihydrate |
CAS | 10102-40-6 |
Quantità | 500 g |
Formula molecolare | MoNa2O4 |
Numero MDL | MFCD00149170 |
Sinonimo | sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate |
InChI Key | TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
IUPAC Name | disodium dioxomolybdenumbis(olate) |
Mostrar más |