Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Specifica
Specifica
Colore | White |
pH | 9.0 to 10 |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 250 g |
Peso formulazione | 241.95g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |