Learn More
Sodium molybdate dihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium molybdate dihydrate |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | Na2MoO4 · 2H2O |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 241.95g/mol |
Percent Purity | ≥99% (T) |
Grado | puriss. p.a. |
Imballaggio | Poly bottle |