Learn More
Sodium nitrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11317037
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 11317037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010873.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7631-99-4 | NNaO3 | 84.99 g/mol
Sodium nitrate is used in the production of fertilizers, nitric acid, pyrotechnics, smoke-bombs, glass and pottery enamels. In combination with boron trifluoride it forms an efficient reagent for nitration of aromatic compounds. Adsorption on alumina provides an environmentally benign aromatic nitrating agent. Further it finds use as food preservative and as a solid rocket propellant. It is also used as an electrolyte in a salt bridge, and as thermal storage medium in power generation systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-99-4
Formula molecolare NNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.99
Numero MDL MFCD00011119
InChI Key VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC Name sodium nitrate
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitrate
Punto di fusione 308°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (metals basis)
Informazioni di solubilità Freely soluble in water,ammonia and hydrazine; soluble in alcohol; slightly soluble in pyridine.
Peso formulazione 84.99
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystals
Densità 2.26 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium nitrate