Learn More
Sodium perborate monohydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10678624
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10332-33-9
Formula molecolare BNaO3·H2O
Molecular Weight (g/mol) 99.81
Numero MDL MFCD00149230
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium perborate monohydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 94% min. (active oxygen) (Iodometry)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15g/L (20°C)
Peso formulazione 99.81
Percent Purity 95%
Imballaggio Plastic bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium perborate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/