Learn More
Sodium perborate monohydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium perborate monohydrate |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 250 g |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (active oxygen) (Iodometry) |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 15g/L (20°C) |
Peso formulazione | 99.81 |
Percent Purity | 95% |
Imballaggio | Plastic bottle |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS03_Oxidiser.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- Sodium perborate monohydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/