Learn More
Sodium Perborate Tetrahydrate, ≥10% Active Oxygen Basis, Honeywell™
Codice prodotto. 15666850
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Poly bottle
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Purum p.a.,≥97.0% (RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10486-00-7
Numero MDL MFCD00149231
Specifica
Punti di ebollizione Decomposes on heating
Materiale o nome chimico Sodium perborate tetrahydrate
Punto di fusione 60°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 g
Formula lineare NaBO3 · 4H2O
Numero UN UN1479
Informazioni di solubilità Soluble
Peso formulazione 153.86g/mol
Percent Purity ≥10% (active oxygen basis)
Odore Odorless
Imballaggio Poly bottle