Learn More
Sodium perborate tetrahydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Sodium perborate tetrahydrate is considered as a source of active hydrogen used in detergents, cleaning products, laundry detergents and bleaches. It finds application as a tooth bleaching agent utilized for tooth. It has antiseptic properties and acts as disinfectant as well as preservative in eye drops. Further, it is mixed with suitable activator, tetraacetylethylenediamine in order to release oxygen at lower temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sodium perborate tetrahydrate is considered as a source of active hydrogen used in detergents, cleaning products, laundry detergents and bleaches. It finds application as a tooth bleaching agent utilized for tooth. It has antiseptic properties and acts as disinfectant as well as preservative in eye drops. Further, it is mixed with suitable activator, tetraacetylethylenediamine in order to release oxygen at lower temperatures.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Moisture sensitive.Incompatible with metals, metallic salts, acids, bases and reducing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium perborate tetrahydrate |
Punto di fusione | 60°C (decomposition) |
Densità | 1.73 |
pH | ∼10 |
Odore | Odorless |
Quantità | 500 g |
Numero UN | UN1479 |
Sensibilità | Hygroscopic |
Indice di Merck | 14,8652 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467375 | Certificato di analisi | 26/11/2024 | A10189.0E,A10189.36,A10189.22 |
A0457679 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A10189.0E,A10189.36,A10189.22 |
A0444895 | Certificato di analisi | 11/11/2022 | A10189.0E,A10189.36,A10189.22 |
10225517 | Certificato di analisi | 22/06/2022 | A10189.0E,A10189.36,A10189.22 |
10127144 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A10189.0E,A10189.36,A10189.22 |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.