Learn More
Sodium Perborate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 60°C |
CAS | 10486-00-7 |
Colore | White |
pH | 10.4 |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 500 g |
Formula molecolare | BNaO3·4H2O |
Numero MDL | 149231 |
Peso formulazione | 153.86g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium perborate tetrahydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium perborate tetrahydrate, Sodium perborate