Learn More
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Phosphate |
Nota nome | Monobasic, Monohydrate |
Quantità | 2.5 kg |
Peso formulazione | 137.99 |
Grado | Multi-Compendial/USP |
Imballaggio | Poly Bottle |
Gravità specifica | 1L = 2.04kg |