Learn More
Sodium phosphate monobasic monohydrate, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | NaH2PO4 · H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 137.99g/mol |
| Percent Purity | ≥99% (T) |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium phosphate monobasic monohydrate