Learn More
Sodium Phosphate Tribasic Dodecahydrate, ≥98.0% (T), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Poly bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium phosphate tribasic dodecahydrate |
Punto di fusione | ∼75°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 250 g |
Formula lineare | Na3PO4 · 12H2O |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Informazioni di solubilità | 70g/L at 20°C |
Peso formulazione | 380.12g/mol |
Percent Purity | ≥98.0% (T) |