Learn More
Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate, 98%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10082750
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-89-0
Formula molecolare Na3O412H2O
Molecular Weight (g/mol) 380.13
Numero MDL MFCD00149198
InChI Key ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC Name trisodium;phosphate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Punto di fusione 75.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Needles or Crystals
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare Na3PO4·12H2O
Indice di Merck 15, 8792
Informazioni di solubilità Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 380.13
Percent Purity 98%
Grado Analytical
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.62
Densità 1.6200g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tribasic sodium phosphate dodecahydrate,Trisodium phosphate