Learn More
Sodium selenite, 44-46% Se, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10701481
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-18-8
Formula molecolare Na2O3Se
Molecular Weight (g/mol) 172.94
Numero MDL MFCD00003489
InChI Key BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC Name disodium;selenite
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium selenite
Punto di fusione 350°C
Nota nome Anhydrous
Colore White to Beige
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Formula lineare Na2SeO3
Indice di Merck 15, 8802
Informazioni di solubilità Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 172.94
Percent Purity 44 to 46% Se
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium selenite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.