Learn More
Sodium selenite, anhydrous, 99% min, typically 99.75% min (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Descrizione
In glass manufacturingSodium selenite is used in the manufacture of colorless glass. It acts as an ingredient in some food supplements. It is an animal feed used in pet foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium selenite |
Punto di fusione | >350°C |
Nota nome | Anhydrous |
Colore | White |
pH | 9 |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 100 g |
Note percentuale saggio | Typically ≤99.75% (metals basis) |
Formula lineare | Na2SeO3 |
Numero UN | UN2630 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium selenite, anhydrous
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H300-Letale se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H330-Letale se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium selenite