Learn More
Sodium Silicate, Technical, Solution, d=1.5, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Descrizione
Sodium Silicate, Technical, Solution, d=1.5
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 100.6°C |
Punto di fusione | -3°C |
Colore | Colorless |
pH | 11.2 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium silicate, solution
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.