Learn More
Sodium Sulfate Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10204690 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
3 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
3kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10204690
Marca: Fisher Chemical S/6640/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Na2O4S, CAS Number-7757-82-6, disodium sulfate, disodium sulphate, salt cake, sodium sulfate, sodium sulfate 2:1, sodium sulfate anhydrous, sodium sulfate, anhydrous, sodium sulphate, sulfuric acid disodium salt, thenardite, 5kg, CHEBI:32149, White, 142.04g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 884°C
Colore White
pH 5 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
IUPAC Name disodio; solfato
Peso formulazione 142.04g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica