Learn More
Sodium Sulfide Nonahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15611820 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
3 kg
Dimensione della confezione:
100g
25g
3kg
500g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15611820
Marca: Honeywell-Fluka 2080435G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-84-4
Formula molecolare H18Na2O9S
Molecular Weight (g/mol) 240.17
Numero MDL MFCD00149184
InChI Key ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name disodium nonahydrate sulfanediide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfide Nonahydrate
Colore Colorless or Yellow
Quantità 5 g
Formula lineare Na2S·9H2O
Numero UN 1849
Peso formulazione 240.18g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium sulfide nonahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: disodium sulphide