Learn More
Sodium Sulfite Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
18.90 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Spezifikation
Punto di fusione | 500°C |
Colore | White |
pH | 8.5 to 10 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 126.04g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |