Learn More
Sodium sulphate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10456890
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Laboratory Reagent
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
IUPAC Name disodium sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1429°C (1013 hPa)
Punto di fusione 888°C
pH 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio min. 99.0%
Perdita alla combustione max. 0.5%
Imballaggio Glass bottle for solids
Densità 2.7 g/cm³ (20°C)