Learn More
Sodium tert-pentoxide, 95%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium tert-pentoxide |
Nota nome | 95% |
Colore | Cream or Tan |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | CH3CH2C(CH3)2ONa |
Quantità | 100 g |
Peso formulazione | 110.13 |
Percent Purity | 95% |
Grado | Pure |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium tert-pentoxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanza autoriscaldante Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
- H228-Solido infiammabile.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.