Learn More
Sodium Thiocyanate, Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10744961
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Specifica
Punto di fusione 287°C
CAS 540-72-7
Colore White
pH 5.5 to 7.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare CNNaS
Numero MDL MFCD00011123
Sinonimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
InChI Key VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[S-]C#N
IUPAC Name sodium cyanosulfanide
Molecular Weight (g/mol) 81.07
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Peso formulazione 81.07g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium thiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.