Learn More
Sodium thiomethoxide, 90+%, technical
Codice prodotto. 17261336 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 17261336
Marca: Thermo Scientific Acros 469890050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5188-07-8
Formula molecolare CH3NaS
Molecular Weight (g/mol) 70.08
InChI Key RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium methylsulfanide
SMILES [Na+].C[S-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiomethoxide
Intervallo percentuale saggio 90+%
Formula lineare CH3SNa
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: freely soluble.
Peso formulazione 70.09
Grado Caratteristiche