Learn More
Sodium Thiosulfate, 5-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528194
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7
Formula molecolare H10Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 248.172
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Thiosulfate
Nota nome 5-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Peso formulazione 248.18
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 1.75kg