Learn More
Soluzione di tiosolfato di sodio, volumetrica, reagente Ph. Eur., 0,1 M Na2S2O3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072164 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
5L
pezzi 6
Codice prodotto. 15674870
Marca: Honeywell-Fluka 352451L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Volumetrica, reagente. Ph. Eur., 0,1 M Na2S2O3 (0,1 N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7772-98-7
Formula molecolare Na2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate solution
Quantità 1 L
Formula lineare Na2S2O3
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name disodio; biossido-osso-sulfanilidene-$l^{6}-solfato
Peso formulazione 158.11g/mol