Learn More
Sodium triacetoxyborohydride, 95%
Codice prodotto. 11486400
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11486400
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22060.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 56553-60-7 | C6H10BNaO6 | 211.94 g/mol
Sodium triacetoxyborohydride is used as a reagent in reductive amination of ketones, aldehydes and lactamization of carbonyl compounds with amines. It also serves as a reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium triacetoxyborohydride is used as a reagent in reductive amination of ketones, aldehydes and lactamization of carbonyl compounds with amines. It also serves as a reducing agent in organic synthesis.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide, methanol, benzene, toluene, terahydrofuran, dioxane and methylene chloride.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, water, alcohols and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56553-60-7
Formula molecolare C6H10BNaO6
Molecular Weight (g/mol) 211.94
Numero MDL MFCD00012211
InChI Key HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo c6h10bnao6, sodium triacetoxyboron 1-, pubchem12871, sodium triacetoxy borohyride, sodium triacetyloxyboron 1-, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
IUPAC Name sodium bis(acetyloxy)boranuidyl acetate
SMILES [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium triacetoxyborohydride
Punto di fusione ∼110°C (decomposition)
Quantità 5 g
Numero UN UN3396
Beilstein 4047608
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,benzene,toluene,terahydrofuran,dioxane and methylene chloride.
Peso formulazione 211.94
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium triacetoxyborohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium triacetoxyborohydride