Learn More
Sodium trifluoroacetate, 98%
Codice prodotto. 11462048
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11462048
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14613.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136.01 g/mol
Sodium trifluoroacetate is used in acid catalyzed reactions. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients (API). Further, it acts as a precursor for the trifluoromethylation of aldehydes using copper(I) halide as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium trifluoroacetate is used in acid catalyzed reactions. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients (API). Further, it acts as a precursor for the trifluoromethylation of aldehydes using copper(I) halide as a catalyst.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases. Hygroscopic. Moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2923-18-4
Formula molecolare C2F3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 136.01
Numero MDL MFCD00013217
InChI Key UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517019
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium trifluoroacetate
Punto di fusione ∼207°C (decomposition)
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 100 g
Beilstein 3597949
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name sodium trifluoroacetate
Peso formulazione 136
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium trifluoroacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium trifluoroacetate