Learn More
Notrax Sof-Tred™ Microcellular Vinyl Foam with Pebble Pattern, Black/Yellow
Notrax Sof-Tred™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit.
32.15€ - 71.80€
Specifica
Colore | Black/Yellow |
---|---|
Materiale | Microcellular Vinyl |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17722088
|
Notrax
411S0323BY |
91 cm | 60 cm |
32.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17762088
|
Notrax
411S0335BY |
150 cm | 91 cm |
71.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17702078
|
Notrax
411C0324BY |
1830 cm | 60 cm | ||||||
17742078
|
Notrax
411C0336BY |
1830 cm | 91 cm | ||||||
17782078
|
Notrax
411C0348BY |
1830 cm | 122 cm | ||||||
Description
- Pebble pattern provides non-directional traction and is easy to clean
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Specifications
Black/Yellow | |
Microcellular Vinyl | |
Industrial and Commercial Matting |