Learn More
Sofosbuvir impurity B, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Descrizione
Sofosbuvir impurity B is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sofosbuvir impurity B |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H29FN3O9P |
| Quantità | 5 mg |
| SMILES | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 529.45 |
| Peso formulazione | 529.45 |
| Grado | Research |
| Forma fisica | Solid |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.