Learn More
Sofosbuvir impurity C, MedChemExpress
MedChemExpress Sofosbuvir impurity C is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
dietro preventivo - 1366.20€
Specifica
CAS | 1496552-28-3 |
---|---|
Formula molecolare | C22H29FN3O9P |
Molecular Weight (g/mol) | 529.45 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16428877
|
Medchem Express
HY-15005B |
5 mg |
dietro preventivo
5mg |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16421469
|
Medchem Express
HY-15005B |
1 mg |
1366.20€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sofosbuvir impurity C is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.Specifica
1496552-28-3 | |
C22H29FN3O9P | |
529.45 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.