Learn More
Sofosbuvir impurity D, MedChemExpress
MedChemExpress Sofosbuvir impurity D is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
2390.85€ - 5578.20€
Specifica
Materiale o nome chimico | Sofosbuvir impurity D |
---|---|
Colore | Light Yellow |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C22H29FN3O9P |
SMILES | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@H]1[C@H](O)[C@@](F)(C)[C@@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16471248
|
Medchem Express
HY-I0723 |
5 mg |
5578.20€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16432469
|
Medchem Express
HY-I0723 |
1 mg |
2390.85€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sofosbuvir impurity D is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.Specifica
Sofosbuvir impurity D | |
Research | |
O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@H]1[C@H](O)[C@@](F)(C)[C@@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 | |
529.45 | |
Solid |
Light Yellow | |
C22H29FN3O9P | |
529.45 | |
Research |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.