Learn More
Sofosbuvir impurity I, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Descrizione
Sofosbuvir impurity I, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sofosbuvir impurity I |
| CAS | 2164516-85-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H27FN3O9P |
| Quantità | 5 mg |
| SMILES | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OCC)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 515.43 |
| Peso formulazione | 515.43 |
| Grado | Research |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.