Learn More
Sofosbuvir impurity L, MedChemExpress
MedChemExpress Sofosbuvir impurity L, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Marca: Medchem Express HY-I1196
Descrizione
Sofosbuvir impurity L, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.Specifica
Sofosbuvir impurity L | |
Research | |
5 mg | |
545.45 | |
Research | |
COVID-19-anti-virus |
Yellow | |
C22H29FN3O10P | |
O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(N(O)C2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 | |
545.45 | |
Solid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Research purposes only