Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Empty Racks for use with SoftFit-L Reload Inserts and Reload System Towers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11575484
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip
Rainin LTS LiteTouch
Quantità:
10 Racks/Pk., 5 Pks./Cs.
8 Racks/Pk., 4 Pks./Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 8
Codice prodotto. 11575484
Marca: Thermo Scientific™ 3706ER
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ART SoftFit-L™ empty racks, when used in conjunction with SoftFit-L reload towers and inserts, offer an environmentally friendly packaging option with less plastic waste than traditional racks. Compatible with ART SoftFit-L reload inserts and reload towers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1000 μL
Modello SoftFit L Rack
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Formato Rack con coperchio incernierato
Quantità 8 Racks/Pk., 4 Pks./Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS LiteTouch
Product Line ART SoftFit