Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Molecular BioProducts™ MBP™ e Pure™ con design SoftFit™ L
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with these pipette tips.
56.35€ - 90.80€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Colore | Natural |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
Formato | Hinged Rack |
Stile punta | Universal |
Code produit | Marque | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11393393
|
Thermo Scientific™
3721-HR |
20 μl | Sí |
90.80€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11535494
|
Thermo Scientific™
3751-HR |
200 μl | Sí |
78.50€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11525494
|
Thermo Scientific™
3781-HR |
1000 μl | Sí |
75.75€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12328532
|
Thermo Scientific™
3782-HR |
1000 μL | Non-sterile |
56.35€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11585464
|
Thermo Scientific™
3752-HR |
200 μl | Non sterile |
60.80€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11545474
|
Thermo Scientific™
3732-HR |
300 μl | Non-sterile |
61.50€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11333403
|
Thermo Scientific™
3731-HR |
300 μL | Sterile |
81.85€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12318502
|
Thermo Scientific™
3722-HR |
20 μl | Non-sterile |
61.50€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12378512
|
Thermo Scientific™
3742-HR |
1200 μL | Non-sterile |
57.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11565494
|
Thermo Scientific™
3741-HR |
1200 μl | Sí |
76.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
- Hinged rack provides easy one-hand access to tips
- Color-coded inserts allow quick identification of tip volume
Specifications
Non-filtered | |
DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free | |
Universal | |
ART SoftFit L |
Natural | |
Hinged Rack | |
Pipettatori Rainin LTS |