Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 2000 R Small Incubated and Refrigerated Benchtop Orbital Shaker
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Solaris Incubated and Refrigerated Benchtop Shakers have an intuitive touch screen display, programmability, and multi-language support. Peltier technology provides refrigerant-free cooling with quiet operation.
Marca:  Thermo Scientific™ SK2002
Codice prodotto. 17899484
  • 9768.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
25 mm
15 to 525 rpm, ±1 rpm
100–240 V, 50/60 Hz
Orbital
35 lb.
12 x 14 in.
Solaris SK2000 R
11 x 14 in. platform
CFC free
16 kg
100–240 V, 50/60 Hz
5°C to 60°C
Shaker
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
27.6 x 14.2 x 18.1 in.
Touchscreen
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
Less hazardous, energy efficient
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Solaris 2000 R Small Incubated and Refrigerated Benchtop Orbital Shaker >