Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori orbitali aperti Solaris™ 2000 e 4000
Codice prodotto. 16464310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Modello:
Solaris 2000
Solaris 4000
Solaris Large Open Air Shaker
Solaris Small Open Air Shaker
Packungsgröße:
1 unità
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16464310
Marke: Thermo Scientific™ SK4000PR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Questi agitatori orbitali rappresentano il nuovo standard di affidabilità e innovazione tecnica. Robusti e realizzati per l'uso intensivo, combinano un nuovo design ergonomico con funzionalità migliorate che consentono di risparmiare tempo, salvaguardare i processi di lavorazione e progredire nella scienza.
Gli agitatori orbitali Thermo Scientific Solaris definiscono il nuovo standard di affidabilità e innovazione tecnica. Robusti e realizzati per l'uso intensivo, combinano un nuovo design ergonomico con funzionalità migliorate che consentono di risparmiare tempo, salvaguardare i processi di lavorazione e progredire nella conoscenza.
  • Variable speed control from 15 to 525 rpm
  • Accepts loads up to 42 lb. on the 2000 and 84 lb. on the 4000 with single platforms
  • Operate in temperature ranges of 0° to 40°C (104°F), 20 to 80% noncondensing humidity
  • Can be used in a variety of incubators, warm rooms, environmental chambers and refrigerators
  • Feature a maintenance-free, solid-state DC brushless motor
  • Unbalanced load sensor stops platform motion when excess vibration is detected and visual/audible alarms signal until condition is corrected
  • Programmable features allow for up to 99 unique saved programs for easy set up and reproducibility
  • The full-color touchscreen display allows you to clearly view speed and runtimes concurrently, even from a distance
  • Historical monitoring of alerts, alarms and interaction logs to provide greater security and reproducibility for your work
  • USB and Ethernet connections for monitoring and data output
  • Engineered to perform with a reduced noise level
  • Easy-to-remove platforms that make cleaning fast and easy
  • Featuring rounded corners, you can clean the unit quickly and completely with confidence
  • Continuous or timed operation
  • Soft-start feature eliminates sudden starts and stops, splashing of vessel contents or wetting of flask closure
  • Retains parameters during power failure and restarts unit automatically after power is restored
Certifications
UL, cUL, CE
Warranty
2 anni di assistenza, 5 anni per i ricambi e 10 anni sul meccanismo di azionamento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbita 1 in.
Accuratezza del controllo della velocità ±1 rpm
Intervallo di velocità 15 to 525 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Certificazione/Conformità CE, cUL, UL
Dimensioni (L x P x A) 25.5 x 22.6 x 7.0 in.
Tipo di unità di controllo Touch Screen
Modello Solaris 4000
Intervallo di umidità 20 to 80%, Non-condensing
Include 18 x 30 in. (76.2 x 45.7 cm) universal platform, universal clamp kit
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt