Learn More
Brady™ Solid Brass Body Padlock
Corrosion resistant.
Marca: Brady™ 805829
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Contains precision pin tumbler system
Specifica
Brass Padlock | |
Chrome | |
Brass Padlocks | |
39.00 x 83.00 mm | |
38.0 mm | |
5 | |
39 mm |
BRASS PADLOCK 39 MM SS SHACKLE 38 MM 6PK | |
Brass | |
6.5 mm | |
83 mm | |
Steel | |
6 Pk. | |
32.5 mm |