Learn More
3M™ Occhiali protettivi Solus™ serie 1000
Click to view available options
Product Type:
Kit occhiali protettivi
Safety Glasses
Colore telaio:
Blu, nero
Blue, Black
Green, Black
Verde, nero
Lens Tint:
Amber
Clear
Gray
Descrizione
- Occhiali di protezione caratterizzati da una montatura sottile con stanghette realizzate in morbido materiale colorato, per un look elegante e moderno
- Lenti in policarbonato per una buona resistenza agli impatti
- Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ offre proprietà antiappannamento e antigraffio di livello superiore, conformi ai requisiti di marcatura K&N della norma EN 166
- Leggere
- Nasello morbido
- Stanghette con imbottitura interna per maggiore comfort e stabilità durante l'uso
- Progettati per essere indossati con inserto ottico 3M Goggle Gear per lenti da vista
Compliance
Meets ANSI Z87.1+ 2015 and CSA Z94.3 standards.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3 |
Lens Coating | Anti-fog |
Lens Tint | Gray |
Product Type | Safety Glasses |
Da utilizzare con (applicazione) | Construction, Food and Beverage Manufacturing, General Manufacturing, Metal Fabrication, Military Maintenance, Repair and Operation (MRO), Oil & Gas, Primary Metals, Transportation |
Colore telaio | Green, Black |
Modello | S1202SGAF |
Stile stanghette | Removable |
Lens Material | Polycarbonate |
Materiale del telaio | Polycarbonate |