Learn More
Brady™ Etichette in poliestere resistenti ai solventi per M6/M7
Il poliestere ad alte prestazioni (B-488) resiste a numerosi solventi e temperature variabili una volta applicato su diverse superfici, tra cui acciaio inossidabile e polipropilene.
50.65€ - 129.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17818934
|
Brady™
174356 |
0.25 x 1.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
129.00€
pezzi 750 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17828474
|
Brady™
173308 |
0.25 x 1.9 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
118.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17808174
|
Brady™
174355 |
0.9 x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 22.86 mm | Rectangle |
54.70€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17808214
|
Brady™
173301 |
0.9 x 0.9 in. | M710, BMP71 | 22.86 mm | Square |
84.45€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17888454
|
Brady™
174377 |
0.9 x 0.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 22.86 mm | Square |
91.20€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17889224
|
Brady™
173309 |
0.9 x 0.75 in. | M710, BMP71 | 22.86 mm | Rectangle |
50.65€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17818254
|
Brady™
174353 |
1 x 1.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
99.95€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Il poliestere ad alte prestazioni (B-488) resiste a numerosi solventi e temperature variabili una volta applicato su diverse superfici, tra cui acciaio inossidabile e polipropilene.
- Il poliestere bianco opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
- Ideale per etichettatura generale e con codici a barre su superfici piatte lisce
- UL Approved
- Temperatura di utilizzo da -40 a 160°C (da -40 a 320°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavable | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
-40°F to +320°F | |
0.0037 in. |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
No | |
-40°C to +160°C | |
0.094 mm |