Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile rosso Premium Solvex™
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Out-performs all existing nitriles in permeation tests
- Every glove individually air-pressure tested
- Every glove subjected to a leakproof test
- ISO 9001 certified
- Superior standards of safety for high-risk chemical handling
- Ideal for oil and petrol refining, laboratory analysis, cleaning and the printing industry
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001, CATEGORY III, EN 374 ANKL, EN 388 4102 |
| Classificazione | DPI di categoria III |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Red |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sì |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0.0165 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.42 mm |
| Product Type | Guanti di alta qualità |
| Vedi altri risultati |