Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile rosso Premium Solvex™
Codice prodotto. 12495160
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 12495160
Marca: Ansell™ 37900080BP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per una maggiore robustezza e un'eccellente resistenza chimica. I guanti per immersione Ansell Edmont™ Solvex™ serie 37-900 in nitrile rosso hanno stabilito nuovi standard di prestazioni meccaniche, con una resistenza alle abrasioni e alle perforazioni senza uguali, quasi doppia rispetto al miglior nitrile presente sul mercato.
  • Out-performs all existing nitriles in permeation tests
  • Every glove individually air-pressure tested
  • Every glove subjected to a leakproof test
  • ISO 9001 certified
  • Superior standards of safety for high-risk chemical handling
  • Ideal for oil and petrol refining, laboratory analysis, cleaning and the printing industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001, CATEGORY III, EN 374 ANKL, EN 388 4102
Classificazione DPI di categoria III
Applicazioni Industrial
Colore Red
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0165 in.
Palm Thickness (Metric) 0.42 mm
Product Type Guanti di alta qualità
Size 8
Spessore (sistema imperiale) 0.0165 in.
Spessore (sistema metrico) 0.42 mm
Stile polso guanto Dritto
Quantità Confezione da 12
Resistente a Chemicals and liquid protection
Serie 37-900
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm